Learn More
Contec™ Testine per mocio VertiKlean™ MAX™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15646996 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 pollici)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 pollici)
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 pollici)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 pollici)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 pollici)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 pollici)
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Materiale:
Microfibra di poliestere scanalata
Microfibra di poliestere scanalata, Poliestere
Microfibra di poliestere scanalata, Schiuma
Poliestere
Poliestere, Microfibra di poliestere scanalata
Poliestere, Schiuma
Schiuma
Schiuma di poliuretano idrofilo
Schiuma di poliuretano idrofilo, Microfibra di poliestere scanalata
Schiuma di poliuretano idrofilo, Poliestere
Schiuma di poliuretano idrofilo, Schiuma
Tipo di testa:
Bordo non sigillato
Bordo sigillato
Bordo sigillato a coste
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 16
pezzi 20
pezzi 24
pezzi 28
pezzi 40
pezzi 48
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Sterilità Materiale Tipo di testa Dimensione della confezione
15646996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 pollici) Non sterile Microfibra di poliestere scanalata, Schiuma Bordo sigillato a coste pezzi 16
16605564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 pollici) Non sterile Poliestere, Schiuma Bordo non sigillato pezzi 48
16615564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 pollici) Sterili Microfibra di poliestere scanalata, Poliestere Bordo non sigillato pezzi 48
15684937 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 pollici) Non sterile Poliestere Bordo non sigillato pezzi 28
15585040 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 pollici) Sterili Microfibra di poliestere scanalata, Poliestere Bordo non sigillato pezzi 28
15610496 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 pollici) Non sterile Schiuma di poliuretano idrofilo, Poliestere Bordo non sigillato Pezzo
16625564 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 pollici) Sterili Schiuma Bordo non sigillato pezzi 24
15656996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 pollici) Sterili Schiuma di poliuretano idrofilo, Schiuma Bordo sigillato a coste pezzi 24
16348845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 pollici) Non sterile Schiuma di poliuretano idrofilo, Microfibra di poliestere scanalata Bordo sigillato pezzi 40
16358845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 pollici) Sterili Poliestere, Microfibra di poliestere scanalata Bordo sigillato pezzi 40
16426830 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 pollici) Non sterile Microfibra di poliestere scanalata Bordo sigillato pezzi 20
16635564 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 pollici) Sterili Schiuma di poliuretano idrofilo Bordo sigillato pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15646996 Fornitore Contec™ N. del fornitore VKSE0200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    226.36€ / pezzi 16
    Risparmia 39.64€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Facilità di pulizia di pareti, soffitti e di altre superfici difficili da raggiungere. Le testine per mocio VertiKlean™ MAX™ si agganciano facilmente ai telai e durano più a lungo rispetto ai moci tradizionali.
  • Presenta un singolo strato di schiuma in poliuretano idrofilo laminata sul tessuto in microfibra di poliestere testurizzato
  • Con una piastra termoformata semirigida di supporto che si aggancia facilmente al telaio della testina per mocio
  • Progettate per l'applicazione di disinfettanti su superfici orizzontali e verticali
  • Le testine per mocio sono composte da una spugna assorbente monouso laminata in filamento di poliestere tessuto a maglia e supportate da una piastra termoformata che si aggancia facilmente alla bulloneria del mocio VertiKlean
  • Ora disponibile con microfibra scanalata per una migliore rimozione delle contaminazioni
  • Il telaio girevole della testina per mocio è ideale per la pulizia di pareti, pavimenti e soffitti nonché per aree difficili da raggiungere quali cappe di aspirazione, mini ambienti e in prossimità di apparecchiature leggere e pesanti
  • La sterilità delle testine per mocio è convalidata in conformità alle linee guida AAMI ISO11137
  • La sterilizzazione in autoclave delle testine per mocio non è consigliata a causa della piastra termoformata; tuttavia, tutta la bulloneria è sterilizzabile in autoclave
Order Info
Telai, manici e sistema di strizzatura con secchio venduti separatamente.
Certifications
Sterilità convalidata con un livello di garanzia della sterilità di 10-6 secondo le linee guida AAMI ISO11137:2006. È disponibile il certificato di sterilità.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 pollici)
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Tipo di testa Bordo sigillato a coste
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Color-coded No
Materiale Microfibra di poliestere scanalata, Schiuma