Learn More
Contec™ Testine per mocio non sterili per sistema di pulizia a parete VertiKlean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11972425 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
8 x 4 x 1 pollici (21 x 11 x 2 cm)
13 x 4 x 1 pollici (32 x 11 x 2 cm)
15 x 4 x 1 pollici (38 x 11 x 2 cm)
Product Type:
Testina per mocio
Testina per mocio testurizzata
Dimensione della confezione:
pezzi 32
pezzi 36
pezzi 4
pezzi 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Product Type Dimensione della confezione
11972425 8 x 4 x 1 pollici (21 x 11 x 2 cm) Testina per mocio pezzi 4
13191464 8 x 4 x 1 pollici (21 x 11 x 2 cm) Testina per mocio pezzi 48
11952425 13 x 4 x 1 pollici (32 x 11 x 2 cm) Testina per mocio pezzi 4
15276333 13 x 4 x 1 pollici (32 x 11 x 2 cm) Testina per mocio testurizzata pezzi 36
11932425 15 x 4 x 1 pollici (38 x 11 x 2 cm) Testina per mocio pezzi 4
17235176 15 x 4 x 1 pollici (38 x 11 x 2 cm) Testina per mocio pezzi 32
15559694 15 x 4 x 1 pollici (38 x 11 x 2 cm) Testina per mocio testurizzata pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11972425 Fournisseur Contec™ Code fournisseur VKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.60€
    33.79€ / pezzi 4
    Risparmia 5.81€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, progettato per la pulizia di superfici verticali. Le testine e le coperture per mocio non sterili per sistemi di pulizia a parete VertiKlean™ Contec™ sono composte da tessuto di poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per un'eccellente capacità pulente e resistenza alle abrasioni. È disponibile un'opzione testurizzata.
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, progettato per la pulizia di superfici verticali. Le testine e le coperture per mocio non sterili per sistemi di pulizia a parete VertiKlean™ Contec™ sono composte da tessuto di poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per un'eccellente capacità pulente e resistenza alle abrasioni. È disponibile un'opzione testurizzata per le applicazioni che richiedono una migliore rimozione delle particelle.
  • Leggero, in poliestere, monouso
  • Ideali per l'applicazione di disinfettanti e la pulizia a umido di superfici verticali, soffitti e pareti in ambienti controllati; per raggiungere angoli e soffitti difficili con una gamma completa di movimenti
  • La schiuma assorbente trasporta solventi e disinfettanti sulla superficie
  • Il tessuto in poliestere offre un’eccellente resistenza alle abrasioni e consente di distribuire uniformemente il liquido sulla superficie da pulire
  • Le testine sono dotate di bordi sigillati tagliati al laser, che limitano ulteriormente la potenziale contaminazione nel processo di pulizia
  • L'opzione con superficie testurizzata è ideale per le applicazioni che richiedono anche prestazioni di sfregamento
  • Non contengono cellulosa
  • Compatibili con un'ampia gamma di prodotti chimici, detergenti e disinfettanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 8 x 4 x 1 pollici (21 x 11 x 2 cm)
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 pollice
Larghezza (sistema metrico) 101,6 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Size Standard
Monouso Monouso
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7,5 pollici Telaio della testina per mocio standard VertiKlean QuickConnect
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con bulloneria corrispondente per la pulizia a umido di pareti e soffitti in ambienti non sterili
Color-coded No
Materiale Tessuto ad anello in poliestere, Schiuma di poliestere
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.