Learn More
Contec™ Testine per mocio non sterili per sistema di pulizia a parete VertiKlean™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, progettato per la pulizia di superfici verticali. Le testine e le coperture per mocio non sterili per sistemi di pulizia a parete VertiKlean™ Contec™ sono composte da tessuto di poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per un'eccellente capacità pulente e resistenza alle abrasioni. È disponibile un'opzione testurizzata per le applicazioni che richiedono una migliore rimozione delle particelle.
- Leggero, in poliestere, monouso
- Ideali per l'applicazione di disinfettanti e la pulizia a umido di superfici verticali, soffitti e pareti in ambienti controllati; per raggiungere angoli e soffitti difficili con una gamma completa di movimenti
- La schiuma assorbente trasporta solventi e disinfettanti sulla superficie
- Il tessuto in poliestere offre un’eccellente resistenza alle abrasioni e consente di distribuire uniformemente il liquido sulla superficie da pulire
- Le testine sono dotate di bordi sigillati tagliati al laser, che limitano ulteriormente la potenziale contaminazione nel processo di pulizia
- L'opzione con superficie testurizzata è ideale per le applicazioni che richiedono anche prestazioni di sfregamento
- Non contengono cellulosa
- Compatibili con un'ampia gamma di prodotti chimici, detergenti e disinfettanti
Specifica
Specifica
| Dimensions | 13 x 4 x 1 pollici (32 x 11 x 2 cm) |
| Product Type | Testina per mocio testurizzata |
| Codice colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13 pollici |
| Sterilità | Non sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 cm |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Altezza (sistema metrico) | 2 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 pollice |
| Larghezza (sistema metrico) | 101,6 mm |
| Vedi altri risultati |