Learn More
Contec™ Teste per mocio non sterili per sistema di lavaggio a parete VertiKlean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13191464 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
7 in. mophead
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
13191464 7 in. mophead
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13191464 Fornitore Contec™ N. del fornitore VKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.15€
    405.51€ / pezzi 48
    Risparmia 228.64€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Use with VertiKlean&trade Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wall Washing Systems Non-Sterile Mop Heads and Covers are comprised of laminated polyester fabric and high sorbency polyester foam for excellent cleaning capacity and abrasion resistance. A textured option for applications that require improved particle removal is available.
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, progettato per la pulizia di superfici verticali. Le teste e le coperture per mocio non sterili per sistemi di pulizia a parete Contec™ VertiKlean™ sono composte da tessuto di poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per un'eccellente capacità pulente e resistenza all'abrasione. È disponibile un'opzione testurizzata per le applicazioni che richiedono una migliore rimozione delle particelle.
  • Leggero, in poliestere, monouso
  • Ideale per l'applicazione di disinfettanti e la pulizia a umido di superfici verticali, soffitti e pareti in ambienti controllati; per raggiungere angoli e soffitti difficili con una gamma completa di movimenti
  • La schiuma assorbente trasporta solventi e disinfettanti sulla superficie; il tessuto in poliestere offre un'eccellente resistenza all'abrasione e aiuta a distribuire il liquido in modo uniforme sulla superficie da pulire
  • Le teste sono tagliate a laser per sigillare i bordi, limitando ulteriormente la potenziale contaminazione nel processo di pulizia
  • L'opzione con superficie testurizzata è ideale per le applicazioni che richiedono anche prestazioni di sfregamento
  • Non contengono cellulosa;  compatibili con un'ampia gamma di prodotti chimici, detergenti, disinfettanti e detergenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 8 x 4 pollici (21 x 11 cm)
Product Type Testa per mocio
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Sterilità Non sterile
Altezza (sistema imperiale) 1 pollice
Larghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Size Normale
Monouso Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Telaio della testa per mocio VertiKlean QuickConnect, dimensioni normali, 7.5 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con bulloneria corrispondente per la pulizia a umido di pareti e soffitti in ambienti non sterili
Materiale Tessuto di poliestere a maglia/schiuma di poliestere 60 ppi, Polyester Foam