Learn More
Contec™ Testine per mocio sterili per i sistemi di pulizia a parete VertiKlean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16615524 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medie
Grande
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 pollici Telaio medio
14 pollici Telaio grande
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 32
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16615524 Grande 14 pollici Telaio grande pezzi 32
15964970 Medie 12 pollici Telaio medio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16615524 Fornitore Contec™ N. del fornitore LVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    536.25€ / pezzi 32
    Risparmia 95.75€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, per la pulizia di superfici verticali. Le testine e le coperture sterili per sistemi di pulizia a parete VertiKlean™ sono composte da tessuto in poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per una capacità pulente e una resistenza all'abrasione eccellenti. È disponibile un'opzione testurizzata per migliore rimozione delle particelle.
  • Leggero, in poliestere, monouso
  • Ideale per l'applicazione di disinfettanti e la pulizia a umido di superfici verticali, soffitti e pareti in ambienti controllati; per raggiungere angoli e soffitti difficili con una gamma completa di movimenti
  • La schiuma assorbente trasporta solventi e disinfettanti sulla superficie; il tessuto in poliestere offre un'eccellente resistenza all'abrasione e aiuta a distribuire il liquido in modo uniforme sulla superficie da pulire
  • Le testine sono dotate di bordi sigillati tagliati al laser, che limitano ulteriormente la potenziale contaminazione nel processo di pulizia
  • L'opzione con superficie testurizzata è ideale per le applicazioni che richiedono anche prestazioni di sfregamento
  • Non contengono cellulosa; compatibili con un'ampia gamma di prodotti chimici, detergenti e disinfettanti
Order Info
Manico in alluminio con telaio per mocio disponibile separatamente (Cat. n. 19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Sterilità Sterili
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Size Grande
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 14 pollici Telaio grande
Da utilizzare con (applicazione) Per l'applicazione di disinfettanti e per la pulizia a umido di soffitti e pareti in ambienti controllati
Color-coded No
Materiale Maglia di poliestere