Learn More
Contec™ Teste per mocio non sterili per sistema di lavaggio a parete VertiKlean™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, progettato per la pulizia di superfici verticali. Le teste e le coperture per mocio non sterili per sistemi di pulizia a parete Contec™ VertiKlean™ sono composte da tessuto di poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per un'eccellente capacità pulente e resistenza all'abrasione. È disponibile un'opzione testurizzata per le applicazioni che richiedono una migliore rimozione delle particelle.
- Leggero, in poliestere, monouso
- Ideale per l'applicazione di disinfettanti e la pulizia a umido di superfici verticali, soffitti e pareti in ambienti controllati; per raggiungere angoli e soffitti difficili con una gamma completa di movimenti
- La schiuma assorbente trasporta solventi e disinfettanti sulla superficie; il tessuto in poliestere offre un'eccellente resistenza all'abrasione e aiuta a distribuire il liquido in modo uniforme sulla superficie da pulire
- Le teste sono tagliate a laser per sigillare i bordi, limitando ulteriormente la potenziale contaminazione nel processo di pulizia
- L'opzione con superficie testurizzata è ideale per le applicazioni che richiedono anche prestazioni di sfregamento
- Non contengono cellulosa; compatibili con un'ampia gamma di prodotti chimici, detergenti, disinfettanti e detergenti
Specifica
Specifica
| Dimensions | 15 x 4 pollici (38 x 11 cm) |
| Product Type | Testa per mocio |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15 pollici |
| Sterilità | Non sterile |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 pollice |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 pollici |
| Size | Grande |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Telaio della testa per mocio, VertiKlean QuickConnect, dimensioni grandi, 14 pollici |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con bulloneria corrispondente per la pulizia a umido di pareti e soffitti in ambienti non sterili |
| Vedi altri risultati |