Learn More
VITLAB™ Buretta Continuous
Codice prodotto. 10100122
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
999.9 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10100122 999.9 ml Pezzo
10048671 999.9 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10100122 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 1620507
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Ensure precise and continuous titration. VITLAB™ Continuous Bottle-Top Buret features a digital control panel with hand wheels to easily control titration rate and calibration. Adjustable components and a double-piston pump ensure precise results
Analisi chimica volumetrica con volumi liquidi minimi; richiede concentrazioni significative. La buretta per flaconi VITLAB™ Continuous consente la titolazione continua di concentrazioni fino a 1 mol/L, per risultati rapidi, efficienti e accurati.
Il pannello con display digitale semplifica il funzionamento
  • Display angolato per la visualizzazione del volume di titolazione in cifre grandi e facili da leggere
  • Calibrazione specifica al terreno di semplice esecuzione con i pulsanti della tastiera
  • Controllo preciso del tasso di titolazione ruotando due manopole grandi e comode
  • Con spie di carica batteria, pausa e modalità e tasti funzione
Controllo per titolazione regolabile e continua
  • Pompa a due pistoni brevettata, per una titolazione continua e senza impulsi
  • Tubo di scarico telescopico regolabile (in altezza e lunghezza) per uso con flaconi sia alti che bassi
  • Rotazione libera di 360° intorno al flacone, per l'orientamento ottimale dell'etichetta
  • Regolabile, per diversi formati di flaconi utilizzando l'adattatore filettato corrispondente
  • Lunga durata con due microbatterie da 1.5 V semplici da sostituire
Qualità e sicurezza garantite
  • Innovativa valvola di ricircolo per impedire la perdita di reagenti e ridurre gli schizzi
  • Design compatto con baricentro basso, per ridurre i rovesciamenti, soprattutto con flaconi piccoli
  • Pienamente conforme a tutti i requisiti per il monitoraggio delle attrezzature di analisi senza tempi fermi dello strumento
  • Margini di errore entro i limiti previsti dallo standard DIN EN ISO 8655-3, anche per volumi parziali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.2 %
Capacità (sistema metrico) 999.9 ml
Graduazioni 0.01 (up to 99.99 mL) mL, 0.1 (100 to 999.9 mL) mL
Da utilizzare con (applicazione) Titolazione continua di svariati terreni per analisi chimiche volumetriche
Include Con filettatura di raccordo GL 45 e adattatori filettati in PP GL 32, GL 38 e S*40, tubo di riempimento telescopico (200 – 350 mm), tubo di scarico telescopico (140 – 220 mm), due microbatterie da 1.5 V, manuale di istruzioni e certificato
Precisione 0.1 %
Tipo Buretta Continuous
Certificazione/Conformità DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3