Descrizione
- Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo.
- Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di rietichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Removable |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Paper |
| Lati stampabili | Front |
| Print Technology | Ink Jet |
| Product Type | Tape |
| Vedi altri risultati |