Learn More
KD Scientific Continuous Flow Kit
Specifica
Specifica
| Tensione | None |
| Peso (sistema imperiale) | 1 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 0.45 kg |
| Numero di canali | 2 |
| Product Type | Continuous Flow Kit for Legato 270 and Legacy KDS 270 |