Learn More
SymLine Controllo di livello continuo Accessori
Click to view available options
Include:
1 x morsetto, 1 anello ID 10 mm
1 x morsetto, 1 x anello ID 5 mm
1 x morsetto, 1 x pulsante plμg
1 x spina a banana, 1 x morsetto
2 x 10 mm pulsante a pressione
2 x morsetti
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Cavo di messa a terra e morsetto
Cavo di terra (connettore a pressione)
Misura di livello con licenza ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Raccordo per il controllo continuo del livello (502042)
Product Type:
Cavo di messa a terra
Cinghia di messa a terra
Grounding Plug
Safety Waste Cap
Sensore a disco capacitivo
Sensore ad asta capacitivo
Tappetino antistatico
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo - Monitorare i contenitori non trasparenti in modo permanente - Nessun problema con l'unità di controllo continuo del livello!
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tappeto antistatico per pavimenti, etilenevinilacetato, dimensioni (L x A x P): 610 x 1220 x 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.22 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 610 mm |
| Include | Cavo di terra (connettore a pressione) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Eliminare/dissipare la carica statica |
| Product Type | Tappetino antistatico |