Learn More
SymLine Controllo di livello continuo Accessori
Codice prodotto. 10809340
Click to view available options
Include:
1 x morsetto, 1 anello ID 10 mm
1 x morsetto, 1 x anello ID 5 mm
1 x morsetto, 1 x pulsante plμg
1 x spina a banana, 1 x morsetto
2 x 10 mm pulsante a pressione
2 x morsetti
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Cavo di messa a terra e morsetto
Cavo di terra (connettore a pressione)
Misura di livello con licenza ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Raccordo per il controllo continuo del livello (502042)
Product Type:
Cavo di messa a terra
Cinghia di messa a terra
Grounding Plug
Safety Waste Cap
Sensore a disco capacitivo
Sensore ad asta capacitivo
Tappetino antistatico
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10809340
Marca: SymLine 108009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessori per il controllo continuo del livello
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo - Monitorare i contenitori non trasparenti in modo permanente - Nessun problema con l'unità di controllo continuo del livello!
Specifica
Descrizione Cavo di messa a terra, 2 x morsetto, L = 1,5 m
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Include 2 x morsetti
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tappi di sicurezza e anelli di collegamento imbuti
Product Type Cavo di messa a terra