Learn More
SymLine Controllo di livello continuo Accessori
Codice prodotto. 17397419
Cambia vista
Click to view available options
Include:
1 x morsetto, 1 anello ID 10 mm
1 x morsetto, 1 x anello ID 5 mm
1 x morsetto, 1 x pulsante plμg
1 x spina a banana, 1 x morsetto
2 x 10 mm pulsante a pressione
2 x morsetti
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Cavo di messa a terra e morsetto
Cavo di terra (connettore a pressione)
Misura di livello con licenza ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Raccordo per il controllo continuo del livello (502042)
Product Type:
Cavo di messa a terra
Cinghia di messa a terra
Grounding Plug
Safety Waste Cap
Sensore a disco capacitivo
Sensore ad asta capacitivo
Tappetino antistatico
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Product Type Dimensione della confezione
17397419 Misura di livello con licenza ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Sensore ad asta capacitivo Pezzo
15331157 1 x morsetto, 1 x pulsante plμg Cavo di messa a terra Pezzo
15978462 Raccordo per il controllo continuo del livello (502042) Safety Waste Cap Pezzo
17317429 ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Sensore a disco capacitivo Pezzo
10809340 2 x morsetti Cavo di messa a terra Pezzo
10518900 1 x morsetto, 1 anello ID 10 mm Cavo di messa a terra Pezzo
14663394 1 x morsetto, 1 x anello ID 5 mm Cavo di messa a terra Pezzo
15311157 2 x 10 mm pulsante a pressione Grounding Plug Pezzo
12664745 Cavo di messa a terra e morsetto Cinghia di messa a terra Pezzo
10272510 Cavo di terra (connettore a pressione) Tappetino antistatico Pezzo
10347769 1 x spina a banana, 1 x morsetto Cavo di messa a terra Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17397419 Fornitore SymLine N. del fornitore 108178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    267.83€ / pezzi 1
    Risparmia 23.17€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Accessori per il controllo continuo del livello
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo
  • Monitorare i contenitori non trasparenti in modo permanente
  • Nessun problema con l'unità di controllo continuo del livello!
  • Specifica
    Descrizione Per una corretta funzionalità, utilizzare in combinazione con l'amplificatore di commutazione isolante 108278 & Canister 108042-S1. Alloggiamento M18 x 1, materiale della superficie attiva PTFE, materiale dell'alloggiamento ottone. Montaggio ad incasso. Distanza di rilevamento regolabile da 1 a 8 mm.
    Include Misura di livello con licenza ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
    Product Type Sensore ad asta capacitivo