Learn More
IKA™ Continuous Operation Rocking and Rolling Action Roller Shakers
Codice prodotto. 13420587 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Roller 10 Basic
Roller 10 Digital
Roller 6 Basic
Roller 6 Digital
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
13420587 Roller 6 Digital Pezzo
13440587 Roller 10 Digital Pezzo
13410587 Roller 6 Basic Pezzo
13430587 Roller 10 Basic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13420587 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.26€
    1908.00€ / pezzi 1
    Risparmia 202.26€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Roller shakers with six or ten rollers for a wider range of applications, especially in the medical and biological field. IKA™ Continuous Operation Rocking and Rolling Action Roller Shakers provide smooth rocking and rolling action at infinitely adjustable speeds.
  • Used for mixing blood samples, solid and liquid suspensions and viscous samples 
  • Unit can be used with all conventional tubes and cylindrical bottles
  • Easily removable attachments for quick cleaning in case of sample spills
  • Timer: Countdown, adjustable from 1 sec to 99 hr. and 59 min.
  • Counter: Display of shaking time
  • Error Code Display
  • Usable at 4 to 50°C in incubators
  • Suitable for continuous operation
  • Removable rolls enable shaking of larger tubes
  • Easy operation with keypad
  • Shaking diameter: 24.5mm (height)
  • Speed range: 5 to 80rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di rotazione 3°
Intervallo di velocità 0 to 80 rpm
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 50°C
Wattage 24 W
Certificazione/Conformità DIN EN 60529 IP 21
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 350 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 4 kg
Modello Roller 6 Digital
Da utilizzare con (applicazione) Used for mixing blood samples, solid and liquid suspensions and viscous samples
Intervallo di umidità 80%
Quantità confezione 1 Ea.