Learn More
Brady™ Rotolo di etichette in carta per stampante J2000
L’etichetta in carta B-2550 è può essere stampata a colori e in sito con la stampante per etichette a colori BradyJet J2000.
121.00€ - 241.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Roll |
Materiale | Paper |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17180461
|
Brady™
151133 |
50.80 mm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17190461
|
Brady™
151134 |
76.20 mm |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17100471
|
Brady™
151135 |
101.60 mm |
241.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- L’etichetta è una soluzione economica per l’etichettatura temporanea in generale ed è utilizzabile per etichettare confezioni.
Specifica
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Paper | |
Inkjet | |
Non-sterile | |
-40°C | |
-40°C to +60°C | |
0.175 mm | |
30.48 m |
White | |
Roll | |
Front | |
Continuous tape | |
BradyJet J2000 Color Label Printer | |
1 Roll | |
0.0069 in. | |
100 ft. |