Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza Contour™
Codice prodotto. 11795677 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Antiappannamento, Antigraffio
Antigraffio
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating Dimensione della confezione
11795677 Antigraffio Pezzo
15511956 Antigraffio pezzi 10
11775677 Antiappannamento, Antigraffio Pezzo
15501956 Antiappannamento, Antigraffio pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11795677 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore CONTESP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.63€
    11.68€ / pezzi 1
    Risparmia 1.95€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Filtrazione del 61% della luce blu, del 63% di luce visibile e del 100% di raggi UVB/UVA. Gli occhiali di sicurezza Bolle Protection™ Contour™ hanno un ponte nasale confortevole.
  • Available with either clear polycarbonate lens with anti-fog and anti-scratch coating, or tinted ESP polycarbonate lens with anti-scratch coating
  • ESP coating filters 61% blue light, 63% visible light and 100% UVB/UVA (sunlight UV).
  • With TPE comfort nose bridge and temples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Standard europeo
Lens Coating Antigraffio
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali di sicurezza
N. per confezione 1 ciasc.
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Polycarbonate
UV Protection Sì