Learn More
Decon™ Contrad 70 Liquid Detergent
Codice prodotto. 15937922
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15937922 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15937922 Fornitore Decon™ N. del fornitore CON705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.10€
    64.34€ / 5L
    Risparmia 39.76€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Concentrated liquid detergent. Ideal for laboratory washing by hand, for soaking or for use with an ultrasonic bath. For removing soil, grit, organic contaminants, inorganic residue, chemicals, and solvents from glass, ferrous metal, ceramic and plastics.
  • Phosphate- and chlorine-free
  • Free-rinsing
  • Specifica
    Forma Liquid
    Volume (sistema metrico) 5 L
    compliance-icons compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • Contrad 70
    Avvertenza
    • Pericolo
    Categoria di pericolo
    • Tossicità acuta Categoria 4
    • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
    • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
    Indicazioni di pericolo
    • H302-Nocivo se ingerito.
    • H315-Provoca irritazione cutanea.
    • H319-Provoca grave irritazione oculare.
    Consigli di prudenza
    • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
    • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
    • P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:.
    • P351-Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
    • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide,Trisodium citrate dihydrate