Descrizione
- Especially suitable for the pharmaceutical and food sectors
- For larger holes or longer tears in containers
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Aluminum |
| Lati stampabili | Front |
| Product Type | Control Seal |
| Sterilità | Non-sterile |
| Testo di visualizzazione | Fill-in Fields |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs, Pharmaceutical |
| Forma | Square |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 150 mm |
| Vedi altri risultati |