Learn More
Buerkle™ Close-it™ Control Seal Food and Pharma
Descrizione
- Especially suitable for the pharmaceutical and food sectors
- For larger holes or longer tears in containers
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Colore | Blue |
| Materiale | Aluminum |
| Lati stampabili | Front |
| Product Type | Control Seal |
| Sterilità | Non-sterile |
| Testo di visualizzazione | Fill-in Fields |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs, Pharmaceutical |
| Forma | Square |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 150 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?