Learn More
Provetta per prelievo in polietilentereftalato con chiusura tradizionale
Codice prodotto. 10184469
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10184469 10 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10184469 Fornitore BD Vacutainer N. del fornitore 367526
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Product Type Provetta per sangue
Additivo Litio eparina
Materiale Polietilentereftalato
Tipo di chiusura Convenzionale
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore chiusura Verde
Tipo di etichetta Carta
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm