Learn More
Miele Professional™ Kit di modifica
Codice prodotto. 15497704 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
conversion kit; load carriers; model G 78 to PG 85
Codice prodotto. 15497704
Marca: Miele Professional™ 10131090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kit di modifica UBS 1 per utilizzare supporti di carico selez. della serie G 78 nella serie PG 85
Per carrelli di carico più vecchi con allacc. asciugatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Nero
Materiale Plastico
Larghezza (sistema metrico) 235 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Profondità (sistema metrico) 165 mm