Learn More
Medline Scientific™ CETI 4.5kg Convex Refractometer
Codice prodotto. 11965518
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11965518 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11965518 Fornitore Medline Scientific™ N. del fornitore 8200.0000M
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Highly versatile refractometer that allows measurements of a wide range of substances. Medline Scientific™ CETI 4.5kg Convex Refractometer is capable of reading both reflected and transmitted light.
  • Wide range of measurable substances
  • Light entry ports for both upper and lower prisms
  • Supplied with a calibration set
    • Glass test piece
    • Alpha-Bromonaphtalene
    • Screwdriver
  • Supplied with dispersion tables, instruction manual, dust cover
Specifica
Tipo Convex Refractometer
Scale Range 0 to 95 Brix
Indice di rifrazione 1.3000 to 1.7200
Risoluzione ±0.1°C
Include 30x focusable telescope eyepiece, simultaneous scale reading, and border line setting
Quantità 1 Each
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Dimensioni (L x P x A) 280 x 190 x 380 mm
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Temperature Range (Metric) 0°C to 200°C