Learn More
Corning™ CoolCell™ SV2 and SV10 Freezing Containers
Ensure standardized controlled-rate of -1°C/minute cell freezing in a -80°C freezer without alcohol or any fluids. Utilizes thermo-conductive alloy core and highly-insulative outer material to control rate of heat removal and provide reproducible cell cryopreservation.
373.00€
Specifica
Colore Purple
Forma Round
Tipo Freezer Box
Quantità 1/Pk., 1/Cs.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
15542781
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432010
Freezer Box 12 (2 mL Serum Vials)
373.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15552781
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432011
Freezer Box 6 (10 mL Serum Vials)
373.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning CoolCell, in combination with a -80°C freezer, will provide alcohol-free freezing at the rate of -1°C/minute that is ideal for cryopreservation of most cells and cell lines. Using a combination of uniform-density cross-linked polyethylene foam, a solid state core, and radial vial symmetry, freezing profiles are consistent and reproducible. The foam is non-absorbent and will impose negligible change in the freezer environment; thereby protecting nearby frozen samples. The removal of vials is accomplished by tipping the device upside down so the vials slide out.
Features: Unique features of controlled-rate freezing with Corning™ CoolCell™ include:
  • Ease of use
  • Alcohol and fluid-free freezing
  • Lower cost of use than alcohol-based devices
  • High cell recovery and cell viability
  • Reproducibility
  • Simple, consistent way to standardize controlled-rate freezing
Specifica
Specifica
Purple
Freezer Box
0.5 kg
Round
1/Pk., 1/Cs.