Learn More
Corning™ Contenitori di fiale per congelamento di cellule CoolCell™ LX
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15552771
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Assorted (Green, Orange, Pink, Purple)
Rosa
Verde
Viola
Quantità:
1/Pk., 1/Cs.
1/conf., 1/scatola
4/Pk., 1/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
15552771 Viola 1/Pk., 1/Cs. Pezzo
15562771 Verde 1/conf., 1/scatola Pezzo
15572771 Arancione 1/Pk., 1/Cs. Pezzo
15582771 Rosa 1/Pk., 1/Cs. Pezzo
15813885 Assorted (Green, Orange, Pink, Purple) 4/Pk., 1/Cs. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15552771 Fornitore Corning™ N. del fornitore 432001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    203.83€ / pezzi 1
    Risparmia 16.17€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per il raffreddamento senza alcol alla velocità di -1°C/minuto se collocati in un congelatore a -80°C.
Using a combination of uniform-density cross-linked polyethylene foam, a solid state core, and radial vial symmetry, freezing profiles are consistent and reproducible. The foam is non-absorbent and will impose negligible change in the freezer environment; thereby protecting nearby frozen samples. The removal of vials is accomplished by tipping the device upside down so the vials slide out.
Caratteristiche:
  • Semplicità d'uso
  • Alcohol and fluid-free freezing
  • Lower cost of use than alcohol-based devices
  • High cell recovery and cell viability
  • Reproducibility
  • Simple, consistent way to standardize controlled-rate freezing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Viola
Materiale Schiuma di polietilene
Forma Rotondo
Tipo Scatola per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Cryopreservation of Most Cells and Cell Lines
Capacità 12 (Standard 1 to 2 mL Cryogenic Vials)
Quantità 1/Pk., 1/Cs.
Dimensioni (L x P) 11.7 x 10.11 cm
Lunghezza (sistema metrico) 11.7 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.11 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12.7 mm
Peso (sistema metrico) 0.19 kg