Learn More
Corning™ Contenitori di fiale per congelamento di cellule CoolCell™ LX
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15813885
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Assorted (Green, Orange, Pink, Purple)
Rosa
Verde
Viola
Quantità:
1/Pk., 1/Cs.
1/conf., 1/scatola
4/Pk., 1/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
15813885 Assorted (Green, Orange, Pink, Purple) 4/Pk., 1/Cs. pezzi 4
15552771 Viola 1/Pk., 1/Cs. Pezzo
15562771 Verde 1/conf., 1/scatola Pezzo
15572771 Arancione 1/Pk., 1/Cs. Pezzo
15582771 Rosa 1/Pk., 1/Cs. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15813885 Fornitore Corning™ N. del fornitore 432138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00€
    691.48€ / pezzi 4
    Risparmia 57.52€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per il raffreddamento senza alcol alla velocità di -1°C/minuto se collocati in un congelatore a -80°C.
Using a combination of uniform-density cross-linked polyethylene foam, a solid state core, and radial vial symmetry, freezing profiles are consistent and reproducible. The foam is non-absorbent and will impose negligible change in the freezer environment; thereby protecting nearby frozen samples. The removal of vials is accomplished by tipping the device upside down so the vials slide out.
Caratteristiche:
  • Semplicità d'uso
  • Alcohol and fluid-free freezing
  • Lower cost of use than alcohol-based devices
  • High cell recovery and cell viability
  • Reproducibility
  • Simple, consistent way to standardize controlled-rate freezing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Assorted (Green, Orange, Pink, Purple)
Materiale Schiuma di polietilene
Forma Round
Tipo Scatola per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Cryopreservation of Most Cells and Cell Lines
Capacità 12 (Standard 1 to 2 mL Cryogenic Vials)
Quantità 4/Pk., 1/Cs.
Dimensioni (L x P) 11.7 x 10.11 cm
Lunghezza (sistema metrico) 11.7 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.11 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12.7 mm
Peso (sistema metrico) 0.5 kg