Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
Codice prodotto. 15865043 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici unitSize
15865043 230V/50–60Hz (EU) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15865043 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5401000010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
La Centrifuga 5418 R di Eppendorf è una centrifuga refrigerata a 18 posti per capacità ridotte con provette da 1,5 – 2,0 mL e Microtainer. Compatta, con altezza di accesso ridotta e silenziosa, raggiunge velocità di 16.873 x g ed è pertanto ideale per le applicazioni standard di biologia molecolare.
Max. capacità del rotore: 18 × 1,5/2,0 mL provetteVelocità max: 16,873 × g (14,000 rpm)Ingombro ridotto e una bassa altezza di accesso (23 cm)Design OptiBowl™ per u – n funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore Il rotore Eppendorf QuickLock™ permette la chiusura rapida ed ergonomica del coperchioCoperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoIntervallo di temperatura da 0 °C a +40 °CTemperatura garantita di 4 °C alla massima velocità di rotazioneFunzione FastTemp per il rapido preraffreddamento e la massima precisione della temperatura all'interno del rotoreLa funzione di spegnimento ECO shut-off interviene dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo energetico (46 % durante la notte) e prolungare la vita del compressore (può essere disattivata)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 18 x 1.5/2 mL
Velocità max 14,000 rpm
RCF max 16,873 x g
Display grande LCD
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25 cm
Livello di rumorosità < 57 dB(A)
Temporizzatore da 30 s a 9:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.7 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 30 cm
Gamma di temperatura 0°C to 40°C
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con rotore FA-45-18-11 e coperchio rotore
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Dimensioni esterne (L x P x A) 300 x 460 x 250 mm
Tipo di unità di controllo Rotary Knob
Modello Centrifuge 5418 R, manopole rotanti
Wattage 320 W
Rotore incluso Yes
Refrigerato sì
Standard EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V