Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMA
Product Code. p-7144617 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Include:
con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli per piastre/provette e adattatori per provette a fondo rotondo con un diametro di 13/16 mm
con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli per piastre/provette e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
con Rotor S-4x750, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette a fondo rotondo con diametro da 13/16 mm
con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL e piastre
con rotore S-4x1000, incl. cestello piastra/provetta e dispositivo di rimozione
con rotore S-4x1000, inclusi cestelli ad elevata capacità e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
senza rotore
Modello:
Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana
Rotore:
Not Included
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Unit Size:
1 set
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Include Modello Rotore Requisiti elettrici Unit Size
16574144 con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL e piastre Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana S-4 xUniversal-Large 230V/50–60Hz (EU) 1 set
16000552 con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette a fondo rotondo con diametro da 13/16 mm Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana S-4 xUniversal-Large 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15743315 con Rotor S-4x750, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana S-4x750 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15694614 con rotore S-4x1000, inclusi cestelli ad elevata capacità e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15638610 con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli per piastre/provette e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15763315 con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli per piastre/provette e adattatori per provette a fondo rotondo con un diametro di 13/16 mm Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15713315 con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15885123 senza rotore Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana Not Included 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
16564144 con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL e piastre Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana S-4 xUniversal-Large 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15815143 con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette a fondo rotondo con diametro da 13/16 mm Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana S-4 xUniversal-Large 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15865133 con Rotor S-4x750, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana S-4x750 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15805133 con rotore S-4x1000, inclusi cestelli ad elevata capacità e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) 1 set
16652842 con rotore S-4x1000, incl. cestello piastra/provetta e dispositivo di rimozione Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15845133 con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli per piastre/provette e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15825133 con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana S-4x1000 230V/50–60Hz (EU) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 16574144 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5948000914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
La Centrifuge 5920 R refrigerata di Eppendorf offre prestazioni a resa elevata e una gestione avanzata della temperatura in un design compatto. Con capacità fino a 4 provette coniche da 1.000 mL / 52 da 50 mL, centrifuga sia piastre che provette nello stesso cestello, garantendo grande flessibilità.
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mLCestelli e accessori per la centrifugazione di ogni tipo di piastra MTP, PCR o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 50 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 21,194 × g (13.700 rpm)I coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ permettono una chiusura rapida ed ergonomicaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
RCF max 21,194 x g
Refrigerato sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Up to 4 x 1000 mL/52 x 50 mL Conical Tubes
Include con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL e piastre
Modello Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Livello di rumorosità <55 dB(A)
Profilo (accelerazione/frenata) 10/10
Program Storage 99 (5 program keys)
Rotore S-4 xUniversal-Large
Rotore incluso sì
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Temporizzatore da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short Spin
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 29.2 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 74 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 15.9 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 40 cm
Profondità (sistema imperiale) 27.8 in.
Profondità (sistema metrico) 71 cm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 1650 W
Frequenza 50/60 Hz
Product Type Centrifughe da banco
Tipo di display grande LCD brillante
Show More Show Less
The Centrifuge 5920 R is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.