Learn More
Coomassie Blue R250, for Electrophoresis, (Page Blue 83) C.I. 42660, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
For use in staining proteins in SDS-PAGE gels.
Specifica
Specifica
| CAS | 6104-59-2 |
| Colore | Dark Blue |
| Intervallo di pH | 6.2 |
| Forma | Powder Solid |
| Temperatura di fusione | 174°C/345.2°F |
| Peso molecolare | 825.96g/mol |
| Quantità | 25 g |
| Product Type | Protein Stain |