Learn More
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10573165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573165 50 g Amber Glass 50g
10041653 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10573165 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP10150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Brilliant Blue R-250 is commonly used for staining proteins in polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-59-2
Formula molecolare C45H44N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 825.97
Numero MDL MFCD00041762
InChI Key HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC Name sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Brilliant Blue R-250
Punto di fusione 174°C
Coefficiente di estinzione 700g(-1) cm(-1) min.
Identificazione Pass Test
Lambda max 590 to 594nm
Peso formulazione 825.96
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Amber Glass
Densità 0.25g/cm³
N. indice colori 42660
Colore Brown/Red
pH 6.2
Quantità 50 g
Forma fisica Powder