Learn More
Karl Hecht™ Coplin Jar
Codice prodotto. 10683141
Cambia vista
Click to view available options
Sostegni dispositivo:
10 Slides
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sostegni dispositivo Dimensione della confezione
10683141 10 Slides Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10683141 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42470010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55€
    19.58€ / pezzi 1
    Risparmia 12.97€
    39% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Stain slides in sets with this staining dish. Karl Hecht™ Coplin Jar holds up to 10 microscope slides and includes a cover.
  • Coplin jar format.
  • Holds up to 10 microscope slides.
  • Comes with cover.
Specifica
Tipo Staining Dish
Sostegni dispositivo 10 Slides
Altezza (sistema imperiale) 76mm
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Include Lid
Larghezza (sistema metrico) 26 mm