Descrizione
Features:
- Holds 10 slides back-to-back
- 1.6 in. (40mm) diameter circular tapered top
- High-density polyethylene construction with internal grooves
Specifica
Specifica
| Descrizione | Vaschetta di colorazione Coplin in plastica |
| Materiale | Plastica |
| Tipo | Coplin Staining Jar |
| Include | Tappo a vite a cupola |
| Conteggio vetrini | 10 |
Not intended to be microwavable