Learn More
Copper, 99.9%, (trace metal basis), shot 1-10 mm
Codice prodotto. 11947001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11947001 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10338440 100 g Glass bottle 100g
10022700 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11947001 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207690025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Colore Brown-Rust
Punto di fusione 1083.0°C
Punti di ebollizione 2595.0°C
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Forma Granular
Formula lineare Cu
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 63.54
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce