Learn More
Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Codice prodotto. 15412887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15412887 5 g 5g
15422887 250 mg 250mg
15402887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15412887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047162.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343.681 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 291300-50-0
Formula molecolare C2CuF6NO4S2
Molecular Weight (g/mol) 343.681
Numero MDL MFCD23380170
InChI Key MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 134159300
IUPAC Name bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;copper(1+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Colore Blue
Formula lineare [(CF3SO2)2N]Cu
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Very Hygroscopic
Peso formulazione 343.68
Forma fisica Liquid or Solid