Learn More
Copper foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11366059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366059 50 x 50 mm Pezzo
11389837 100 x 100 mm Pezzo
11376059 100 x 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11366059 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042189.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Form: approx. 2.2g/50x50mm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Aspetto Copper colored foil
Densità 8.94g/cm3
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Foil