Learn More
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 0.81mm (0.032in) thick
Codice prodotto. 15473945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15473945 150 x 150 mm Pezzo
15483945 300 x 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15473945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045147.GT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101 is used for automotive rectifiers, transistor component bases, high resistance-ratio cryogenic shunts, wave guides, hollow conductors, anodes for vacuum tubes, coaxial cable, coaxial tube, klystrons, microwave tubes, bus bars, lead-in wire, vacuum seals and glass-to-metal seals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper foil, Alloy 101
Nota nome Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.81mm (0.032 in.) thick
Quantità 150 x 150 mm
Forma Foil
Numero MDL MFCD00010965
Informazioni di solubilità Insoluble in water.