Learn More
Copper(I) Chloride, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(I) Chloride |
| Quantità | 2 kg |
| Formula lineare | CuCl |
| Numero UN | 2802 |
| Informazioni di solubilità | Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water |
| Peso formulazione | 99g/mol |
| Percent Purity | 97% |
| Grado | Reagent |
| Pressione del vapore | 1.3mmHg (546°C) |