Learn More
Copper(I) chloride, 90+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46533
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
7758-89-6
ClCu
99
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
chlorocopper
Cl[Cu]
7758-89-6
ClCu
99
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
chlorocopper
Cl[Cu]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 1490.0°C
Materiale o nome chimico Copper(I) chloride
Punto di fusione 430.0°C
Nota nome 90+%
Colore Green
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 90+%
Formula lineare CuCl
Fieser 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97
Indice di Merck 15, 2650
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.06g/L (25°C). Other solubilities: soluble in conc. hcl and nh4oh, forming complexes, practically insoluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 99
Percent Purity ≥90%
Grado ACS Reagent
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.14
Densità 4.1400g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.