Learn More
Copper(I) Cyanide, 0.99, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15672030 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15672030 5 g Flacone in polietilene 5g
15652030 100 g Flacone in polietilene 100g
15662030 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15672030 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2163055G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-92-3
Formula molecolare CCuN
Molecular Weight (g/mol) 89.564
Numero MDL MFCD00010975
InChI Key DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC Name copper(1+);cyanide
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(I) Cyanide
Punto di fusione 473°C
Colore Green or White to Yellow
Quantità 5 g
Formula lineare CuCN
Numero UN UN1587
Beilstein 3587244
Peso formulazione 89.56g/mol
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.92g/mL at 25°C