Learn More
Copper(I) cyanide, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734755
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
544-92-3
CCuN
89.56
MFCD00010975
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
11009
copper(1+);cyanide
[C-]#N.[Cu+]
544-92-3
CCuN
89.56
MFCD00010975
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
11009
copper(1+);cyanide
[C-]#N.[Cu+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Copper(I) cyanide
Punto di fusione 474.0°C
Colore Beige-White to Green
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Cu)
Formula lineare CuCN
Fieser 05,166; 06,146; 09,124; 16,97
Indice di Merck 15, 2651
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 89.56
Percent Purity 99%
Grado Extra Pure
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 2.92
Densità 2.9200g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(I) cyanide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.