Learn More
Copper(I) Cyanide, purum p.a, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Codice prodotto. 15686020 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15686020 50 g Flacone in polietilene 50g
15676020 250 g Flacone in polietilene 250g
15666020 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15686020 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 6117650G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Purum p.a.,≥99.0% (KT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 544-92-3
Formula molecolare CCuN
Molecular Weight (g/mol) 89.564
Numero MDL MFCD00010975
InChI Key DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC Name copper(1+);cyanide
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Specifications
Materiale o nome chimico Copper(I) cyanide
Punto di fusione 473°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Formula lineare CuCN
Numero UN UN1587
Beilstein 3587244
Peso formulazione 89.56g/mol
Percent Purity ≥99.0% (KT)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.92g/mL at 25°C