Learn More
Copper(I) cyanide
Product Code. 11396498
Change view
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2 x 2.5 kg
Unit Size:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11396498 250 g 250g
11316508 1 kg 1kg
11306508 2 x 2.5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11396498 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012135.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
For Electroplating Cu or Fe, Polymerization Catalyst | CAS: 544-92-3 | CCuN | 89.564 g/mol
Copper(I) cyanide is commonly used as a polymerization catalyst. The compound is useful in organic synthesis, as a catalyst, reagent in the preparation of nitriles(sandmeyer reaction). It is also used in electroplating copper and iron, silver plating, brass plating, and copper-tin alloy plating. It is used to make phthalocyanine dyes and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 544-92-3
Formula molecolare CCuN
Molecular Weight (g/mol) 89.564
Numero MDL MFCD00010975
InChI Key DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC Name copper(1+);cyanide
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Specifications
Materiale o nome chimico Copper(I) cyanide
Punto di fusione 473°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Beilstein 3587244
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in ammonium hydroxide,aqueous ammonia,pyridine and N-methylpyrrolidone.
Peso formulazione 89.56
Odore Characteristic
Densità 2.92
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper (I) cyanide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper cyanide