Learn More
Copper(I) Cyanide, TRC
Codice prodotto. 30359516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359516 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC6852901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(I) Cyanide
CAS 544-92-3
Formula molecolare CCuN
Quantità 1 g
Sinonimo Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide
InChI Formula InChI=1S/CN.Cu/c1-2;
SMILES [Cu]C#N
IUPAC Name cyanocopper
Molecular Weight (g/mol) 89.56
Peso formulazione 88.9327