Learn More
Copper(I) Cyanide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(I) Cyanide |
| CAS | 544-92-3 |
| Formula molecolare | CCuN |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide |
| InChI Formula | InChI=1S/CN.Cu/c1-2; |
| SMILES | [Cu]C#N |
| IUPAC Name | cyanocopper |
| Molecular Weight (g/mol) | 89.56 |
| Peso formulazione | 88.9327 |