Learn More
Copper (I) Diphenylphosphinate, TRC
Codice prodotto. 30363302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363302 10 g 10g
30352225 5 g -
30349760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30363302 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC68539510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1011257-42-3
Formula molecolare C12 H10 O2 P . Cu
Molecular Weight (g/mol) 281.734
Sinonimo P,P-Diphenyl Copper Phosphinic Acid Salt
IUPAC Name copper;diphenylphosphinic acid
SMILES [Cu].OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Copper (I) Diphenylphosphinate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H11O2P.Cu/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H,13,14);
Peso formulazione 280.979