Learn More
Copper(I) iodide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11384828
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11384828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043153.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Light, Air and Moisture Sensitive | CAS: 7681-65-4 | CuI
Copper(I) iodide is used as a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, cloud seeding, and as temperature indicator with HgI2. It catalyzes the conversion of aryl, heteroaryl, and vinyl bromides into the corresponding iodides, which are employed in coupling reactions such as Suzuki, Stille, Sonogashira, Heck and Ullmann reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-65-4
Formula molecolare CuI
Numero MDL MFCD00010978
Sinonimo cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Specifica
Punti di ebollizione ca 1290°C
Materiale o nome chimico Copper(I) iodide
Punto di fusione 605°C
Colore Brown to White
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.998% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids.
Peso formulazione 190.45
Odore Weak odor
Indice di rifrazione 2.346
Sensibilità Air, light, and moisture sensitive
Aspetto White to pale brown chunks/powder
Densità 5.63 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper iodide