Learn More
Copper(I) Iodide, Technical, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
100 g, recipiente in vetro
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1290°C |
| Punto di fusione | 605°C |
| CAS | 7681-65-4 |
| Colore | Beige |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | CuI |
| Numero MDL | 10978 |
| InChI Key | LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cu+].[I-] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Copper(I) iodide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.