Learn More
Copper(II) carbonate basic, pure, 54-56% Cu
Codice prodotto. 10452391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10452391
Marca: Thermo Scientific Acros 196675000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12069-69-1 | CCuO3·CuO2H2 | 221.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12069-69-1
Formula molecolare CCuO3·CuO2H2
Molecular Weight (g/mol) 221.1
Numero MDL MFCD00010976
Sinonimo Copper(II)hydroxide carbonate
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) carbonate basic
Punto di fusione 200.0°C
Colore Green
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Formula lineare CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Indice di Merck 15, 2621
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, ammonia, practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 221.1
Percent Purity 54 to 56% Cu
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Densità 4
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) carbonate basic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.