Learn More
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15673120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15673120 500 g Flacone in polietilene 500g
15663120 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15673120 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 307483500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    115.12€ / 500g
    Risparmia 9.88€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10125-13-0
Formula molecolare Cl2CuH4O2
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Numero MDL MFCD00149674
InChI Key MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifica
Punti di ebollizione 993°C
Materiale o nome chimico Copper(Ii) Chloride Dihydrate
Punto di fusione 598°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.53g/cm3 Vapor Density: >1 (vs air)
Formula lineare CuCl2 · 2H2O
Numero UN UN2802
IUPAC Name copper(2+) dihydrate dichloride
Peso formulazione 170.48g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) chloride-2-hydrate