Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(II) Chloride Dihydrate |
| Punto di fusione | 100.0°C |
| Nota nome | For analysis ACS |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2.5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Iodometry) |
| Formula lineare | CuCl2·2H2O |
| Numero UN | UN 2802 |
| Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
| Vedi altri risultati |