Learn More
Copper(II) chloride dihydrate, ACS, 99+%
Codice prodotto. 11311819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11311819 100 g 100g
11321819 500 g 500g
11301819 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11311819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012458.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10125-13-0
Formula molecolare Cl2CuH4O2
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Numero MDL MFCD00149674
InChI Key MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC Name copper(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) chloride dihydrate
Punto di fusione 100°C (decomposition)
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and ethanol.
Peso formulazione 170.48 (134.45Anhydrous)
Grado Reagente ACS
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Densità 2.51 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(2+) chloridedihydrate