Learn More
Copper(II) Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10509190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10509190 5 kg Fusto in plastica 5kg
11488133 100 g Recipiente per polveri in plastica 100g
10070060 250 g Recipiente per polveri in plastica 250g
10293560 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10509190 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/7920/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10125-13-0
Formula molecolare Cl2CuH4O2
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Numero MDL MFCD00149674
InChI Key MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name copper(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifica
Punto di fusione 598°C
Colore Blue-Green
pH 3.0 to 3.8
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 170.48g/mol
Imballaggio Fusto in plastica